Vai a
B8908
α-Benzoin oxime
98%
Sinonimo/i:
alpha-Benzoin oxime, Cuprone
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 85.50
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C6H5CH(OH)C(=NOH)C6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
227.26
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-127-2
Beilstein/REAXYS Number:
1912794
MDL number:
Assay:
98%
Form:
powder
CHF 85.50
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
98%
form
powder
mp
153-155 °C (lit.)
functional group
amine, hydroxyl, oxime, phenyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O\N=C(\C(O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H13NO2/c16-14(12-9-5-2-6-10-12)13(15-17)11-7-3-1-4-8-11/h1-10,14,16-17H/b15-13+
InChI key
WAKHLWOJMHVUJC-FYWRMAATSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
B75859554065365270
description
98%
description
98%
description
97%
description
97%
assay
98%
assay
98%
assay
97%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
mp
153-155 °C (lit.)
mp
82-83 °C (lit.)
mp
-
mp
-
form
powder
form
powder
form
-
form
liquid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
functional group
amine, phenyl, hydroxyl, oxime
functional group
bromo, phenyl
functional group
bromo, phenyl, ester
functional group
phenyl, ester, bromo
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)