B83800
4-Bromo-1,2-dimethylbenzene
70%
Sinonimo/i:
4-Bromo-o-xylene
Saggio
70%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.555 (lit.)
P. ebollizione
215 °C (lit.)
Densità
1.37 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(Br)cc1C
InChI
1S/C8H9Br/c1-6-3-4-8(9)5-7(6)2/h3-5H,1-2H3
QOGHRLGTXVMRLM-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
176.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
80 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?