Key Documents
B69204
Sigma-Aldrich
2-Bromoisobutyrophenone
98%
Sinonimo/i:
2-Bromo-2-methylpropiophenone
About This Item
Formula condensata:
C6H5COC(CH3)2Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
227.10
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.5561 (lit.)
P. eboll.
146-148 °C/30 mmHg (lit.)
Densità
1.35 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(Br)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H11BrO/c1-10(2,11)9(12)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,1-2H3
QMOSZSHTSOWPRX-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Justin D Smith et al.
Nature communications, 10(1), 1837-1837 (2019-04-25)
Photocatalytic polymers offer an alternative to prevailing organometallics and nanomaterials, and they may benefit from polymer-mediated catalytic and material enhancements. MPC-1, a polymer photoredox catalyst reported herein, exhibits enhanced catalytic activity arising from charge transfer states (CTSs) between its two