Documenti fondamentali
B65403
Sigma-Aldrich
Bromodiphenylmethane
95%
Sinonimo/i:
Benzhydryl bromide, Diphenylbromomethane
About This Item
Formula condensata:
(C6H5)2CHBr
Numero CAS:
Peso molecolare:
247.13
Beilstein:
638544
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Stato
solid
P. ebollizione
184 °C/20 mmHg (lit.)
Punto di fusione
35-39 °C (lit.)
Stringa SMILE
BrC(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H11Br/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13H
OQROAIRCEOBYJA-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
233.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
112 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)