Documenti fondamentali
D22908
Sigma-Aldrich
9,10-Diaminophenanthrene
97%
Sinonimo/i:
9,10-Phenanthrenediamine
Scegli un formato
1 G
CHF 291.00
CHF 291.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 291.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H12N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.26
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 291.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
164-166 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Nc1c(N)c2ccccc2c3ccccc13
InChI
1S/C14H12N2/c15-13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)14(13)16/h1-8H,15-16H2
VPRFQZSTJXHBHL-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Kimberley J Davis et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 47(38), 13573-13591 (2018-09-13)
Two different series of nickel Schiff base complexes were prepared as part of a study aimed at discovering new compounds with high affinity and selectivity for quadruplex DNA (qDNA). The new complexes were prepared by modification of a literature method