Documenti fondamentali
B37159
Sigma-Aldrich
2,3-Bis(bromomethyl)quinoxaline
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H8Br2N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
315.99
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Stato
powder
Punto di fusione
152-156 °C (lit.)
Stringa SMILE
BrCc1nc2ccccc2nc1CBr
InChI
1S/C10H8Br2N2/c11-5-9-10(6-12)14-8-4-2-1-3-7(8)13-9/h1-4H,5-6H2
LHKFFORGJVELPC-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Hyuk-Joon Jeon et al.
Biochemical and biophysical research communications, 489(2), 193-199 (2017-05-30)
Peroxiredoxins (Prxs) are highly conserved antioxidant enzymes and are implicated in multiple biological processes; however, their function in oocyte meiosis has not been studied. Here we show that inhibition of Prx I and II results in spindle defects, chromosome disorganization