Documenti fondamentali
B32203
Sigma-Aldrich
S-Benzylthioglycolic acid
97%
Sinonimo/i:
(Benzylthio)acetic acid, Benzylmercaptoacetic acid
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2SCH2CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.24
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
59-63 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)CSCc1ccccc1
InChI
1S/C9H10O2S/c10-9(11)7-12-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H,10,11)
AWLVTQRRKPBQEQ-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
H D Babenzien et al.
Zeitschrift fur allgemeine Mikrobiologie, 19(8), 527-533 (1979-01-01)
Dibenzylsulfid (DBS) as a model of the organic sulfur compounds in crude oil was converted by a mixed culture (containing Pseudomonas aeruginosa) into several water soluble organic substances. Whereas these compounds are detectable with DC- and IR-spectroscopic techniques, benzylmercaptoacetic acid