Documenti fondamentali
B103268
Sigma-Aldrich
2-Butyne-1,4-diol diacetate
95%
About This Item
Formula condensata:
CH3CO2CH2C≡CCH2O2CCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.16
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.454 (lit.)
P. ebollizione
122-123 °C/10 mmHg (lit.)
Densità
1.125 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)OCC#CCOC(C)=O
InChI
1S/C8H10O4/c1-7(9)11-5-3-4-6-12-8(2)10/h5-6H2,1-2H3
TVIMIQVBDDNCCR-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)