Documenti
ANV00035
Sigma-Aldrich
tert-Butylsulfonamide
AldrichCPR
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H11NO2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
137.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Forma fisica
solid
Stringa SMILE
CC(C)(C)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C4H11NO2S/c1-4(2,3)8(5,6)7/h1-3H3,(H2,5,6,7)
GWJSQKNYHPYZRN-UHFFFAOYSA-N