Documenti fondamentali
ALD00428
Sigma-Aldrich
4,4′-Dihydroxydiphenyl sulfone bisfluorosulfinate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H8F2O8S3
Numero CAS:
Peso molecolare:
414.38
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Forma fisica
powder
InChI
1S/C12H8F2O8S3/c13-24(17,18)21-9-1-5-11(6-2-9)23(15,16)12-7-3-10(4-8-12)22-25(14,19)20/h1-8H
HLYHIXFVAKOJKN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
The following aryl fluorosulfate can be utilized as a cross-coupling partner in Suzuki-Miyaura reactions. The standard reaction conditions for these palladium-catalyzed C-C bond formations are ligand-free and can be performed in water, at room temperature and are not air sensitive.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
The Sharpless Lab pursues useful new reactivity and general methods for selectively controlling chemical reactions.