Documenti fondamentali
ALD00350
Sigma-Aldrich
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-2-methoxy-L-phenylalanine
95% (HPLC)
Scegli un formato
1 G
CHF 249.00
CHF 249.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 249.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H23NO5
Peso molecolare:
417.45
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 249.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
95% (HPLC)
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
171-176 °C
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC([C@@H](NC(OCC1C(C=CC=C2)=C2C3=C1C=CC=C3)=O)CC4=CC=CC=C4OC)=O
InChI
1S/C25H23NO5/c1-30-23-13-7-2-8-16(23)14-22(24(27)28)26-25(29)31-15-21-19-11-5-3-9-17(19)18-10-4-6-12-20(18)21/h2-13,21-22H,14-15H2,1H3,(H,26,29)(H,27,28)/t22-/m0/s1
CBCSNZJHURMDMO-QFIPXVFZSA-N
Applicazioni
Unnatrual amino acid was derived from a C-H Activation methodology developed by Jin-Quan Yu and coworkers. The Pd-mediated C-C bond formation can be made in tandem with 2-Methylpyridine (Aldrich 109835).
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)