Documenti fondamentali
A95804
Sigma-Aldrich
1-Aza-2-methoxy-1-cycloheptene
99%
Sinonimo/i:
O-Methylcaprolactim
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H13NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
127.18
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.463 (lit.)
P. ebollizione
52-53 °C/18 mmHg (lit.)
Densità
0.887 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC1=NCCCCC1
InChI
1S/C7H13NO/c1-9-7-5-3-2-4-6-8-7/h2-6H2,1H3
DNXIQMQGKSQHPC-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
123.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
51 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)