A76427
3-Aminopropionitrile fumarate salt
≥99%
Sinonimo/i:
β-Alaninenitrile
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99%
Punto di fusione
177 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
NCCC#N.NCCC#N.OC(=O)\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4.2C3H6N2/c5-3(6)1-2-4(7)8;2*4-2-1-3-5/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8);2*1-2,4H2/b2-1+;;
NYMXYZMHOZAPHQ-SEPHDYHBSA-N
Azioni biochim/fisiol
Sostituito da
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?