A70836
2-Amino-5-nitropyrimidine
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H4N4O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
140.10
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Stato
powder
Punto di fusione
235-237 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1ncc(cn1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C4H4N4O2/c5-4-6-1-3(2-7-4)8(9)10/h1-2H,(H2,5,6,7)
SSHFCFRJYJIJDV-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?