Documenti fondamentali
A59565
Sigma-Aldrich
6-Aminoindazole
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H7N3
Numero CAS:
Peso molecolare:
133.15
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
powder
Punto di fusione
204-206 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Nc1ccc2cn[nH]c2c1
InChI
1S/C7H7N3/c8-6-2-1-5-4-9-10-7(5)3-6/h1-4H,8H2,(H,9,10)
KEJFADGISRFLFO-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
R Pabla et al.
Journal of molecular and cellular cardiology, 28(10), 2097-2110 (1996-10-01)
Nitric oxide (NO) is an endogenous protectant against reperfusion-induced ventricular fibrillation (VF) in the rat isolated heart. Here, the following were investigated: (1) the tissue source of cardioprotective NO using a novel inhibitor (7-nitro indazole; 7-NI) of the neuronal form
A Pinelli et al.
Arzneimittel-Forschung, 39(3), 361-365 (1989-03-01)
Administration of 6-aminoindazole (6-AIN) and 5-aminoindazole (5-AIN) to rats depressed gastric acid secretion, both basal and carbachol-stimulated. 6-AIN proved to be more active than 5-AIN in decreasing the stimulated secretory process. The antisecretory activity of 6-AIN appears to be partially