Documenti fondamentali
A55802
Sigma-Aldrich
2-Amino-9-fluorenone
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H9NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
195.22
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Stato
powder
Punto di fusione
157-160 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1ccc2-c3ccccc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C13H9NO/c14-8-5-6-10-9-3-1-2-4-11(9)13(15)12(10)7-8/h1-7H,14H2
SJODITPGMMSNRF-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)