Documenti fondamentali
A55799
Sigma-Aldrich
1-Amino-9-fluorenone
97%
Scegli un formato
1 G
CHF 281.00
CHF 281.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 281.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H9NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
195.22
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 281.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Stato
powder
Punto di fusione
118-120 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1cccc2-c3ccccc3C(=O)c12
InChI
1S/C13H9NO/c14-11-7-3-6-9-8-4-1-2-5-10(8)13(15)12(9)11/h1-7H,14H2
KSEPMOMKAQKOSM-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Daniel Thangadurai T et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 199, 465-471 (2017-11-21)
To sense biologically important entities with different size and dimensions, a fluorenone based fluorescent receptor was designed and synthesized. Probe 1 displayed a distinct fluorescence enhancement emission at 565nm for pyrophosphate and 530nm for alanine in polar solvent. The fluorescence