A14804
3-Acetyl-2,4-dimethylpyrrole
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H11NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
137.18
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Punto di fusione
136-139 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)c1c(C)c[nH]c1C
InChI
1S/C8H11NO/c1-5-4-9-6(2)8(5)7(3)10/h4,9H,1-3H3
VGZCKCJMYREIKA-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?