Documenti
96140
Sigma-Aldrich
Z-Glu-OMe
≥99.0% (sum of enantiomers, TLC)
Sinonimo/i:
N-Carbobenzyloxy-L-glutamic acid 1-methyl ester, Z-L-Glutamic acid 1-methyl ester
About This Item
Formula condensata:
HOOCCH2CH2CH(NHCOOCH2C6H5)COOCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
295.29
Beilstein:
2567599
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥99.0% (sum of enantiomers, TLC)
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]20/D −24.0±1°, c = 1% in ethanol
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
64-69 °C
68-70 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
COC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C14H17NO6/c1-20-13(18)11(7-8-12(16)17)15-14(19)21-9-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,11H,7-9H2,1H3,(H,15,19)(H,16,17)/t11-/m0/s1
BGMCTGARFXPQML-NSHDSACASA-N
WGK 3