Documenti fondamentali
95642
Sigma-Aldrich
Diazodimedone
≥98.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-Diazo-5,5-dimethyl-1,3-cyclohexanedione
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H10N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato:
crystals
Saggio:
≥98.0% (HPLC)
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Stato
crystals
Punto di fusione
105-108 °C
Gruppo funzionale
ketone
Stringa SMILE
CC1(C)CC(=O)C(=[N+]=[N-])C(=O)C1
InChI
1S/C8H10N2O2/c1-8(2)3-5(11)7(10-9)6(12)4-8/h3-4H2,1-2H3
DMOYBIUAWCVPLF-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)