Documenti
95165
Sigma-Aldrich
3-Methyl-2-ketopiperazine
≥97.0% (GC)
Sinonimo/i:
3-Methyl-2-oxo-piperazine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H10N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
114.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥97.0% (GC)
Forma fisica
crystals
Stringa SMILE
CC1NCCNC1=O
InChI
1S/C5H10N2O/c1-4-5(8)7-3-2-6-4/h4,6H,2-3H2,1H3,(H,7,8)
BSPUWRUTIOUGMZ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves