Documenti fondamentali
94663
Sigma-Aldrich
1-[3-(Dimethylamino)propyl]piperazine
≥98.0% (GC)
Sinonimo/i:
N,N-Dimethyl-1-piperazinepropanamine, N,N-Dimethyl-3-piperazinopropylamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H21N3
Numero CAS:
Peso molecolare:
171.28
Beilstein:
506940
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.478
Stringa SMILE
CN(C)CCCN1CCNCC1
InChI
1S/C9H21N3/c1-11(2)6-3-7-12-8-4-10-5-9-12/h10H,3-9H2,1-2H3
YJRGRZJKGMBHIB-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)