Documenti fondamentali
94589
Sigma-Aldrich
Methanedisulfonic acid dipotassium salt
≥99.0% (T)
Sinonimo/i:
Potassium methanedisulfonate
About This Item
Formula condensata:
CH2(SO3K)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
252.35
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥99.0% (T)
Stato
solid
Impurezze
≤1% water
Gruppo funzionale
sulfonic acid
Stringa SMILE
[K+].[K+].[O-]S(=O)(=O)CS([O-])(=O)=O
InChI
1S/CH4O6S2.2K/c2-8(3,4)1-9(5,6)7;;/h1H2,(H,2,3,4)(H,5,6,7);;/q;2*+1/p-2
JSXPCVUETJIQHE-UHFFFAOYSA-L
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Jana Eisermann et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 21(3), 1152-1159 (2019-01-09)
We characterize the influence of the ionic ratio on the dynamic self-assembly process involving a macrocyclic tetraimidazolium molecular box and small dianionic salts into highly defined, colloid-like ionic clusters in solution, called ionoids. Based on our studies utilizing dynamic light