Documenti fondamentali
94394
Sigma-Aldrich
Dimethoxy-methyl-octadecylsilane
Wacker Chemie AG, >95.0% n- and iso-isomer basis (GC)
Sinonimo/i:
Methyl-octadecyl-dimethoxysilane, Octadecyl-methyl-dimethoxysilane, Silane-ODM-dimethoxy
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H46O2Si
Numero CAS:
Peso molecolare:
358.67
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
>85.0% n-isomer basis (GC)
>95.0% n- and iso-isomer basis (GC)
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Wacker Chemie AG
Densità
0.86 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](C)(OC)OC
InChI
1S/C21H46O2Si/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-24(4,22-2)23-3/h5-21H2,1-4H3
UBCPEZPOCJYHPM-UHFFFAOYSA-N
Altre note
prices for bulk quantities on request
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
239.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
115 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)