94324
Deoxo-Fluor solution
~50% in toluene (NMR)
Sinonimo/i:
Bis(2-methoxyethyl)aminosulfur trifluoride solution
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
liquid
Concentrazione
~50% in toluene (NMR)
Colore
clear yellow
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COCCN(CCOC)S(F)(F)F
InChI
1S/C6H14F3NO2S/c1-11-5-3-10(4-6-12-2)13(7,8)9/h3-6H2,1-2H3
APOYTRAZFJURPB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- Fluorination reactions
- Preparation of fluorinated catechols via Umpolung based nucleophilic deoxyfluorination
- Preparation of imidazole derivatives as CXCR3 antagonists
- Ring expansion reactions
- Synthesis of acyl azides from carboxylic acids
- Aldehydes or ketones from carboxylic acids and Grignard reagents via in situ generation of Weinreb amides
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
<50.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
< 10 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?