Documenti fondamentali
93786
Sigma-Aldrich
(R)-2-Aminooctane
≥98.0% (GC)
Sinonimo/i:
(R)-2-Octylamine
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)5CH(NH2)CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
129.24
Beilstein:
1719320
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
liquid
Purezza ottica
enantiomeric ratio: >99.0:1.0 (GC)
Stringa SMILE
CCCCCC[C@@H](C)N
InChI
1S/C8H19N/c1-3-4-5-6-7-8(2)9/h8H,3-7,9H2,1-2H3/t8-/m1/s1
HBXNJMZWGSCKPW-MRVPVSSYSA-N
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
123.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
51 °C
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)