Documenti
936634
Sigma-Aldrich
1,6-BMH crosslinker
≥95%
Sinonimo/i:
1,1′-(1,6-Hexanediyl)bis[1H-pyrrole-2,5-dione] (ACI), 1,6-Bis(maleimido)hexane, 1H-Pyrrole-2,5-dione, 1,1′-(1,6-hexanediyl)bis- (9CI, ACI), N,N′-Hexamethylenebis[maleimide], Maleimide, N,N′-hexamethylenedi- (6CI, 7CI, 8CI)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H16N2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
276.29
Numero MDL:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Forma fisica
powder or crystals
Colore
white to beige
Punto di fusione
136-141 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1C=CC(=O)N1CCCCCCN2C(=O)C=CC2=O
InChI
InChI=1S/C14H16N2O4/c17-11-5-6-12(18)15(11)9-3-1-2-4-10-16-13(19)7-8-14(16)20/h5-8H,1-4,9-10H2
Applicazioni
1, 6- BMH crosslinker is a bismaleimide homobifunctional crosslinking reagent useful for conjugation to sulhydryl groups.
Caratteristiche e vantaggi
Useful for characterization of protein structures and interactions. A non cleavable 6-atom brached spacer arm assists in close proximity crosslinking.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Furan-maleimide thermoplast-thermoset merged polyimides via furan-maleimide Diels?Alder polymerization
Patel S Y, et al
International Journal of Plastics Technology, 17, 10-23 (2013)