936111
SerrKap Palladacycle
≥95%
Sinonimo/i:
[Pd(μ-AcO)(4-Cl-CˆN-SO3Na)]2
Saggio
≥95%
Stato
solid
Caratteristiche più verdi
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Colore
yellow
Categoria alternativa più verde
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H]C(C1=C([Pd]23oc(C)o[Pd]4(C5=C(C([H])=[N]4C6=CC=C(S(=O)(O[Na])=O)C=C6)C=CC(Cl)=C5)oc(C)o2)C=C(Cl)C=C1)=[N]3C7=CC=C(S(=O)(O[Na])=O)C=C7
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti correlati
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)