935492
Potassium hexachlororuthenate(IV)
powder, 99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Potassium hexachlororuthenate(IV), Potassium hexachlororuthenium, Potassium ruthenium chloride, Potassium ruthenium(IV) chloride
Saggio
(Gravimetric analysis of Ru)
99.99% trace metals basis
Forma fisica
powder
Impurezze
≤150 ppm trace metals
Colore
brown to very dark brown
pH
1-9
Solubilità
water: soluble
Stringa SMILE
[K][K].Cl[Ru](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3