935441
Aldehyde functionalized hyaluronic acid
Degree of functionalization ~20%
Sinonimo/i:
HA-A, Hyaluronic acid, Hyluronic acid aldehyde, Oxidized hyaluronic acid
Stato
powder or chunks (or fibers)
Colore
white to off-white
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Coupling capabilities with primary amines
- Biocompatible functionalized natural polymer
- Promotes a variety of cellular and tissue functions
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)