934860
Probe kit
Four-node
Sinonimo/i:
4-node probe kit
About This Item
Prodotti consigliati
probe size
3
Descrizione
Max current: 1A
Coating: Au
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Diametro
2.5 mm
Categoria alternativa più verde
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)