Vai a
BASMF2014
Gold Electrode (Au) for Voltammetry
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 ea
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 449.00
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12352300
CHF 449.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
99.95%
diam.
1.6 mm , 1.651mm - 1.626mm
Legal Information
Product of Bioanalytical Systems, Inc.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
BASMF2012BASMW1085935077
description
-
description
-
description
-
description
5-15 mL
assay
99.95%
assay
-
assay
-
assay
-
diam.
1.6 mm , 1.651mm - 1.626mm
diam.
3.0 mm
diam.
-
diam.
-
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)