934682
NMC532
electrode sheet, aluminum substrate, size 5 in. × 10 in.
Sinonimo/i:
Lithium nickel manganese cobalt oxide, NMC 532 cathode
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
aluminum substrate (current collector)
Livello qualitativo
Grado
battery grade
Descrizione
3.75 V vs. Li/Li+
Saggio
≥98% (active material characteristic)
Composizione
Active material loading 12.1 mg/cm2 ± 5%
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Misura
16 μm , aluminum current collector
5 in. × 10 in.
70 μm , excluding current collector
Dimens. media delle particelle
8-12 μm (active material characteristic)
Capacità
165 mAh/g±5 % (Nominal discharge)
2.0 mAh/cm2±5 % (Areal)
applicazioni
battery manufacturing
Categoria alternativa più verde
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)