Documenti
933600
Sigma-Aldrich
(S)-N-(3-Methyl-1-(phenylthio)butan-2-yl)acetamide
≥95%
Sinonimo/i:
N-[(1R)-2-Methyl-1-[(phenylthio)methyl]propyl]acetamide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H19NOS
Numero CAS:
Peso molecolare:
237.36
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Forma fisica
powder
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
(S)-N-(3-Methyl-1-(phenylthio)butan-2-yl)acetamide is a ligand developed by Yafei Ji, active in Pd-based diolefination reactions.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3