Documenti fondamentali
933503
Sigma-Aldrich
Wafer tweezer
Style 6WF, PTFE Coated
Sinonimo/i:
Wafer Tweezers
About This Item
Codice UNSPSC:
41111761
NACRES:
NB.35
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Descrizione generale
EMS techware
Specificità
Style 6WF, PTFE Coated
Wafer tweezers, serrated handles. Handling 3", top fingers, stepped bottom paddle.
Applicazioni
Wafer tweezer, Style 6WF, PTFE Coated are used for handling of delicate and fragile silicon wafers, scintillation discs, glass slides, coverslips. Made from antimagnetic/anti-acid steel with smooth surface.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)