932744
Tris[2-(p-tolyl)pyridine]iridium(III)
≥99% (HPLC)
Sinonimo/i:
Ir(p-Me-ppy)3 , Ir(mppy)3
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
sublimed grade
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (HPLC)
Perdita
0.5% TGA, >330°C (weight loss)
Solubilità
chloroform: soluble
dichloromethane: soluble
toluene: soluble
λmax
287 nm±5 nm in dichloromethane
373 nm±5 nm in dichloromethane
Fluorescenza
λem 514 nm±10 nm in dichloromethane
Energia dell’orbitale
HOMO 5.6 eV
LUMO 3.0 eV
Categorie correlate
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3