Documenti
682594
Sigma-Aldrich
fac-Tris[2-(4,6-difluorophenyl)pyridinato-C2,N]iridium(III)
96%
Sinonimo/i:
Ir(Fppy)3, Tris[2-(2,4-difluorophenyl)pyridine]iridium(III)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C33H18F6IrN3
Numero CAS:
Peso molecolare:
762.72
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
96%
Forma fisica
powder
λmax
347 nm
Fluorescenza
λem 480 nm in chloroform
Stringa SMILE
Fc1cc(F)c(-c2ccccn2)c(c1)[Ir](c3cc(F)cc(F)c3-c4ccccn4)c5cc(F)cc(F)c5-c6ccccn6
InChI
1S/3C11H6F2N.Ir/c3*12-8-4-5-9(10(13)7-8)11-3-1-2-6-14-11;/h3*1-4,6-7H;
GFSFWLGQTIKUOK-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
OLED triplet emitter (blue).
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Articoli
Materials Design Concepts for Efficient Blue OLEDs: A Joint Theoretical and Experimental Study