Documenti fondamentali
93135
Sigma-Aldrich
Triphenylsulfonium chloride solution
technical, ~45% in H2O (T)
About This Item
Numero CAS:
Beilstein:
3920448
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
technical
Stato
solution
Composizione
diphenyl (4-phenylthio)phenylsulfonium chloride, 15-20%
(thiodi-4,1-phenylene)bis-diphenylsulfonium dichloride, 25-35%
triphenylsulfonium chloride, 1-5%
Concentrazione
~45% in H2O (T)
Stringa SMILE
[Cl-].c1ccc(cc1)[S+](c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15S.ClH/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;/h1-15H;1H/q+1;/p-1
ZFEAYIKULRXTAR-UHFFFAOYSA-M
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)