930547
Pomalidomide-PEG1-C2-azide
≥95.0%
Sinonimo/i:
1H-Isoindole-1,3(2H)-dione, 4-[[2-(2-azidoethoxy)ethyl]amino]-2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl), 4-((2-(2-Azidoethoxy)ethyl]amino]-2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl]isoindoline-1,3-dione, 4-[[2-(2-Azidoethoxy)ethyl]amino]-2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
About This Item
Prodotti consigliati
ligand
pomalidomide
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0%
Stato
powder
Gruppo funzionale
azide
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[N-]=[N+]=NCCOCCNC1=CC=CC=2C(=O)N(C(=O)C12)C3C(=O)NC(=O)CC3
InChI
NJPMWHWTBBYBDY-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Protein Degrader Building Blocks
Altre note
Destruction of DNA-Binding Proteins by Programmable Oligonucleotide PROTAC (O′PROTAC): Effective Targeting of LEF1 and ERG
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Impact of linker length on the activity of PROTACs
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)