929514
ItHept HCl
≥95%
Sinonimo/i:
1,3-Bis(3-ethylpentan-3-yl)-1H-imidazol-3-ium chloride
Saggio
≥95%
Stato
powder
Stringa SMILE
CCC(CC)(CC)N1C=[N+](C(CC)(CC)CC)C=C1.[Cl-]
InChI
RQFXMBPPYZXOIW-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Applicazioni
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
The Hazari group has developed an improved palladium precatalyst scaffold for a wide range of cross-coupling reactions