Documenti fondamentali
928755
Sigma-Aldrich
Microdot tips
Stainless steel, yellow, 32G, 0.25"
Sinonimo/i:
3D bioprinting consumables, Bioprinting nozzle
About This Item
Codice UNSPSC:
42142600
NACRES:
NA.25
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Descrizione
Microdot tips, Stainless steel, yellow, 32G, 0.25" ID 0.004" 50/box
Applicazioni
These microdot tips are compatible with fine particle-filled materials and can produce precise micro-deposits as small as 100 μm. Burr-free, polished, passivated stainless steel dispensing tips with polypropylene SafetyLok hubs for a secure fit to barrel reservoirs.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)