Documenti fondamentali
917524
Sigma-Aldrich
Tapered dispensing tips
27G, 0.50″, 50/box
Sinonimo/i:
3d bioprinting consumables, Bioprinting nozzle
Scegli un formato
1 EACH
CHF 73.70
CHF 73.70
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EACH
CHF 73.70
About This Item
Codice UNSPSC:
42182011
NACRES:
NB.51
CHF 73.70
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Descrizione
Tapered dispensing tips, polypropylene, 27 gauge, clear, ID 0.008″, 50/box
Applicazioni
The tapered design provides smooth flow of viscous fluids and resists clogging when dispensing particle-filled materials.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)