928070
Gold nanoparticles
10 nm diameter, alkyne functionalized, 1 ML, OD 50, in water
Sinonimo/i:
AuNP, GdNP, Gold NP
About This Item
Livello qualitativo
Descrizione
Alkyne surface density: 1/nm2
Concentrazione
in water
OD
50
Diametro int.
10 nm , coefficient of variance <12%
Diametro
10 nm
λmax
520 nm
Ind. polidispersione
<0.200
Gruppo funzionale
alkyne
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/Au
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Stoccaggio e stabilità
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2