Documenti fondamentali
92803
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trimethyl-2,4,6-trivinylcyclotrisilazane
technical, ≥90%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H21N3Si3
Numero CAS:
Peso molecolare:
255.54
Beilstein:
2055568
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Grado
technical
Saggio
≥90%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.482
Densità
0.964 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[Si]1(N[Si](C)(N[Si](C)(N1)C=C)C=C)C=C
InChI
1S/C9H21N3Si3/c1-7-13(4)10-14(5,8-2)12-15(6,9-3)11-13/h7-12H,1-3H2,4-6H3
RFSBGZWBVNPVNN-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)