Documenti fondamentali
927740
3-Bromopyruvic acid-18O3
≥90 atom % 18O, ≥97% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H3Br18O3
Peso molecolare:
172.96
Codice UNSPSC:
12142200
Purezza isotopica
≥90 atom % 18O
Saggio
≥97% (CP)
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
BrCC(C([18OH])=[18O])=[18O]
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)