Documenti fondamentali
926744
Sigma-Aldrich
Sulfur dioxide solution
1.0 M in toluene
About This Item
Formula condensata:
SO2
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.06
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
liquid
Livello qualitativo
Concentrazione
1.0 M in toluene
Densità
0.888 g/mL
Stringa SMILE
[S](=O)=O
InChI
1S/O2S/c1-3-2
RAHZWNYVWXNFOC-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Valuable reagent offered as a solution in toluene for more convenient handling.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
39.9 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
4.4 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)