925926
Methacrylated Silk Fibroin
Sinonimo/i:
SilMA, Silk fibroin
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
Degree of substitution ~20%
Livello qualitativo
Forma fisica
(Powder or sponge)
PM
average mol wt >10000
Impurezze
≤0.5% hybrid protein content (m/m)
≤0.5% total carbohydrate (m/m)
≤10 μg/mL heavy metal content
Colore
white to off-white
pH
6-7 ( in water)
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Confezionamento
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1