Documenti fondamentali
925497
Sigma-Aldrich
[Ir(dFOMeppy)2(dtbbpy)]PF6
≥95%
Scegli un formato
50 MG
CHF 135.00
500 MG
CHF 861.00
CHF 135.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 135.00
500 MG
CHF 861.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C42H40F10IrN4O2P
Numero CAS:
Peso molecolare:
1045.97
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
CHF 135.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
Punto di fusione
>300 °C
Applicazioni
[Ir(dFOMeppy)2(dtbbpy)]PF6 is a versatile photocatalyst that can be used for a variety of synthetic transformations.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Chi Chip Le et al.
Journal of the American Chemical Society, 137(37), 11938-11941 (2015-09-04)
In this study we demonstrate that molecular fragments, which can be readily coupled via a simple, in situ RO-C═OR bond-forming reaction, can subsequently undergo metal insertion-decarboxylation-recombination to generate Csp(2)-Csp(3) bonds when subjected to metallaphotoredox catalysis. In this embodiment the conversion