Documenti fondamentali
925233
Sigma-Aldrich
3,5-Lutidine-d9
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7D9N
Peso molecolare:
116.21
Codice UNSPSC:
12352116
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
≥98 atom % D
Saggio
≥98% (CP)
Spostamento di massa
M+9
Stringa SMILE
[2H]C1=C(C([2H])([2H])[2H])C([2H])=NC([2H])=C1C([2H])([2H])[2H]
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
116.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
47 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)