Key Documents
923540
Sigma-Aldrich
Cleaning solution for screen printing Ag ink
Sinonimo/i:
Cleaning solution for S-CS21303, FS21511, S-CS01520, S-CS21306, S-CS51308
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Tensione di vapore
<110 kPa ( 50 °C)
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Colore
colorless
P. eboll.
101.3-191.1 °C
Solubilità
water: soluble
Densità
<1 (Relative)
Applicazioni
This cleaning solution is used to clean screen printing silver inks: S-CS21303 (Product# 901090), S-CS21306 (Product# 923575), S-CS01520 (Product# 923567), S-CS61308 (Product# 923559)
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
167.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
75 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)